Oxalessigsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 161 EUR InStock
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Oxalessigsäure 98%
Oxalessigsäure
Formel: C₄H₄O₅
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 161 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002592
CAS-Nummer: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge