4-Oxopimelinsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 64.3 EUR InStock
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
4-Oxopimelinsäure 98%
4-Oxopimelinsäure
Formel: C₇H₁₀O₅
MW: 174.15 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002798
CAS-Nummer: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..