Hydroxyaceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
138185-100G 138185-500G 138185-5G
SIAL138185-100GEA 47.2 EUR InStock
SIAL138185-100G SIAL138185-500G SIAL138185-5G
Hydroxyaceton, Sigma-Aldrich®
Hydroxyaceton
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Siedepunkt: 145
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1.0928 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004669
CAS-Nummer: 116-09-6
EINECS: 204-124-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00066
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge