Butyrylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17575.30 A17575.0B A17575.18
A17575.30EA 31.4 EUR InStock
A17575.30 A17575.0B A17575.18
Butyrylchlorid ≥98%
Butyrylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 141-75-3 Molecular Formula: CH3CH2CH2COCl Formula Weight: 106.55 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Acrid Melting Point: -89° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 605395 Merck Reference: 14,1598 UN No.: 2353 MDL No.: MFCD00000752
Formel: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 1.026
Flash-Pt: 18 °C (64 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000752
CAS-Nummer: 141-75-3
EINECS: 205-498-5
UN: 2353
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01598
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge