Capronsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156957-100ML 156957-25ML
SIAL156957-100MLEA 65.1 EUR InStock
SIAL156957-100ML SIAL156957-25ML
Capronsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Capronsäurechlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –87 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000760
CAS-Nummer: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01769
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge