Valeriansäurechlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B22637.0B B22637.18 B22637.30
B22637.0BEA 349 EUR InStock
B22637.0B B22637.18 B22637.30
Valeriansäurechlorid ≥98%
Valeriansäurechlorid
Purity: 98% CAS No.: 638-29-9 Molecular Formula: CH3(CH2)3COCl Formula Weight: 120.58 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Acrid Melting Point: -110° Boiling Point: 125-127° Beilstein Reference: 506293 UN No.: 2502 MDL No.: MFCD00000757
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –110 °C
Dichte: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 32 °C
MDL Number: MFCD00000757
CAS-Nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge