Valeriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
157147-25G 157147-100G
SIAL157147-25GEA 38.9 EUR InStock
SIAL157147-25G SIAL157147-100G
Valeriansäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Valeriansäurechlorid
Formel: C₅H₉ClO
Siedepunkt: 125 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –110 °C
Dichte: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 32 °C
MDL Number: MFCD00000757
CAS-Nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN: 2502
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge