N,N-Diethylacetamid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20762.14 B20762.22 B20762.36
B20762.14EA 35.4 EUR InStock
B20762.14 B20762.22 B20762.36
N,N-Diethylacetamid ≥99%
N,N-Diethylacetamid
Purity: 99% CAS No.: 685-91-6 Molecular Formula: CH3CON(CH2CH3)2 Formula Weight: 115.18 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 182-186° Beilstein Reference: 1209428 MDL No.: MFCD00009047
Formel: C₆H₁₃NO
Siedepunkt: 182…186 °C
Dichte: 0,92
Flash-Pt: 76 °C (169 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009047
CAS-Nummer: 685-91-6
EINECS: 211-685-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge