N,N-Dimethylacetamid 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
167780010 167782500 167780025
ACRO167780010EA 114 EUR InStock
ACRO167780010 ACRO167782500 ACRO167780025
N,N-Dimethylacetamid 99+% für die Spektroskopie
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.937 g/cm³
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Merck Index: 13,03254
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=968a34fc55021bedd4138b2c9afb612eaa420c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge