N,N-Dimethylacetamid 99.8+% für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
390670010 390670025
ACRO390670010EA 122 EUR InStock
ACRO390670010 ACRO390670025
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% für die HPLC
N,N-Dimethylacetamid
Formel: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Siedepunkt: 164…166 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0.937 g/cm³
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008686
CAS-Nummer: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
Merck Index: 13,03254
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=968a34fc55021bedd4138b2c9afb612eaa420c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.80 %
UV at 310 nm A: ≤0.046
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Alkalinity ≤0.003 meq/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge