N,N-Diethylformamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21752.0100 8.21752.0250
8.21752.0100EA 101 EUR InStock
8.21752.0100 8.21752.0250
N,N-Diethylformamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylformamid
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003287
CAS-Nummer: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 101.15 g/mol
Boiling Point 178 °C
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Formic acid diethylamide
Hill Formula C5H11NO
Chemical Formula HCON(C2H5)2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge