Butyramid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12494.18 A12494.22 A12494.36
A12494.18EA 38.1 EUR InStock
A12494.18 A12494.22 A12494.36
Butyramid ≥98%
Butyramid
Purity: 98% CAS No.: 541-35-5 Molecular Formula: CH3CH2CH2CONH2 Formula Weight: 87.12 Melting Point: 113-116° Boiling Point: 216° Merck Reference: 14,1592 MDL No.: MFCD00041894
Formel: C₄H₉NO
Siedepunkt: 216 °C
Melting Pt: 113…116 °C
Dichte: 1,032
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041894
CAS-Nummer: 541-35-5
EINECS: 208-776-4
Merck Index: 14,1592
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge