Butylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
281964-250ML 281964-1L
SIAL281964-250MLEA 33.2 EUR InStock
SIAL281964-250ML SIAL281964-1L
Butylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Butylbutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –91,5 °C
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009450
CAS-Nummer: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01555
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge