Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
246093-100ML 246093-500ML 246093-5ML
SIAL246093-100MLEA 55.9 EUR InStock
SIAL246093-100ML SIAL246093-500ML SIAL246093-5ML
Methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Methylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –84 °C
Dichte: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 14 °C
MDL Number: MFCD00009391
CAS-Nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
UN: 1237
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06062
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge