Propylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133108-250ML 133108-2.5L
SIAL133108-250MLEA 21.4 EUR InStock
SIAL133108-250ML SIAL133108-2.5L
Propylacetat, Sigma-Aldrich®
Propylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 102
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 10
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009372
CAS-Nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge