Isopropylformiat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17222.30 A17222.18
A17222.30EA 136 EUR InStock
A17222.30 A17222.18
Isopropylformiat ≥98%
Isopropylformiat
Purity: 98% CAS No.: 625-55-8 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.3685 Melting Point: -93° Boiling Point: 68-71° Beilstein Reference: 1735844 UN No.: 1281 MDL No.: MFCD00014127
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 68…71 °C
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0,880
Flash-Pt: –6 °C (21 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014127
CAS-Nummer: 625-55-8
EINECS: 210-901-2
UN: 1281
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge