Propylformiat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18090.AE A18090.AP
A18090.AEEA 41.5 EUR InStock
A18090.AE A18090.AP
Propylformiat ≥97%
Propylformiat
Purity: 97% CAS No.: 110-74-7 Molecular Formula: HCO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -4°(25°F) Refractive Index: 1.3750 Melting Point: -93° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1739272 Merck Reference: 14,7858 UN No.: 1281 MDL No.: MFCD00003295
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 80…81 °C
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0,904
Flash-Pt: –4 °C (25 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003295
CAS-Nummer: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN: 1281
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7858
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge