Ethylstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W349003-1KG W349003-250G W349003-5KG
SIALW349003-1KGEA 151 EUR InStock
SIALW349003-1KG SIALW349003-250G SIALW349003-5KG
Ethylstearat, Sigma-Aldrich®
Ethylstearat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 31 °C
Dichte: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009006
CAS-Nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge