Methylstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W504807-10KG W504807-1KG W504807-5KG
SIALW504807-10KGEA 899 EUR InStock
SIALW504807-10KG SIALW504807-1KG SIALW504807-5KG
Methylstearat, Sigma-Aldrich®
Methylstearat
Formel: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 37…39 °C
Dichte: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009005
CAS-Nummer: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge