Methyloctanoat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
414620250 414621000 414625000
ACRO414620250EA 51.1 EUR InStock
ACRO414620250 ACRO414621000 ACRO414625000
Methyloctanoat 99%
Methyloctanoat
Formel: C₉H₁₈O₂
Siedepunkt: 79 °C (12 mmHg)
Melting Pt: –36,7 °C
Dichte: 0,878 g/cm³
Flash-Pt: 73 °C
MDL Number: MFCD00009551
CAS-Nummer: 111-11-5
EINECS: 203-835-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge