Butylpropionat 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
269480010 269482500
ACRO269480010EA 98 EUR InStock
ACRO269480010 ACRO269482500
Butylpropionat 99+%
Butylpropionat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 38 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009448
CAS-Nummer: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge