Isopropylmyristat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A18111.AP A18111.AE A18111.0F
A18111.APEA 85.9 EUR InStock
A18111.AP A18111.AE A18111.0F
Isopropylmyristat ≥98%
Isopropylmyristat
Purity: 98% CAS No.: 110-27-0 Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 270.46 Flash Point: 152°(306°F) Physical Form: Liquid Density: 0.85 Appearance: Colourless Boiling Point: 191-194°/20mm MDL No.: MFCD00008982
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 191…194 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 0…1 °C
Dichte: 0.85
Flash-Pt: 152 °C (306 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008982
CAS-Nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge