Isopropylmyristat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W355690-1KG-K W355690-20KG-K W355690-8KG-K
SIALW355690-1KG-KEA 119 EUR InStock
SIALW355690-1KG-K SIALW355690-20KG-K SIALW355690-8KG-K
Isopropylmyristat, Sigma-Aldrich®
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 320
Melting Pt: 0…1 °C
Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 150
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008982
CAS-Nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge