Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ100
517127-100ML 517127-1L 517127-2L
SIAL517127-100MLEA 62.8 EUR InStock
SIAL517127-100ML SIAL517127-1L SIAL517127-2L
Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: 0.5…4.7 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 18
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008420
CAS-Nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06117
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge