Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D152927-1L D152927-500ML
SIALD152927-1LEA 83 EUR InStock
SIALD152927-1L SIALD152927-500ML
Dimethylcarbonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylcarbonat
Formel: C₃H₆O₃
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 0,5…4.7 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008420
CAS-Nummer: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge