Ethyl-3-mercaptopropionat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
137410250 137410050
ACRO137410250EA 137 EUR InStock
ACRO137410250 ACRO137410050
Ethyl-3-mercaptopropionat 98%
Ethyl-3-mercaptopropionat
Formel: C₅H₁₀O₂S
MW: 134.2 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.059 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004896
CAS-Nummer: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
UN: 3334
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge