Methyl-3-mercaptopropionat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 26 EUR InStock
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
Methyl-3-mercaptopropionat 98%
Methyl-3-mercaptopropionat
Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Siedepunkt: 54
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
MDL Number: MFCD00004895
CAS-Nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 3071
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge