Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
290831-1L 290831-3L
SIAL290831-1LEA 127 EUR InStock
SIAL290831-1L SIAL290831-3L
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)sebacat
Formel: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426.68 g/mol
Siedepunkt: 435
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 0.914 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 213
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009497
CAS-Nummer: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&vid=18b3fddd17e2c2f9148bc413e5e2c4558f3bc0a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge