Dimethylpimelat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B22026.06 B22026.14 B22026.22
B22026.06EA 39.4 EUR InStock
B22026.06 B22026.14 B22026.22
Dimethylpimelat ≥98%
Dimethylpimelat
Purity: 99% CAS No.: 1732-08-7 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Boiling Point: 121-122°/11mm Beilstein Reference: 1777309 MDL No.: MFCD00008470
Formel: C₉H₁₆O₄
Siedepunkt: 121…122 °C (11 mmHg)
Melting Pt: –18,7 °C
Dichte: 1,041
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008470
CAS-Nummer: 1732-08-7
EINECS: 217-057-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge