1-Naphthylacetat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
30040.01 30040.02
SERA30040.01EA 151 EUR InStock
SERA30040.01 SERA30040.02
1-Naphthylacetat
1-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 1,1305 g/cm³ (50 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
EINECS: 212-599-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge