Octanoylchlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
129431000 129435000 129430025
ACRO129431000EA 37.1 EUR InStock
ACRO129431000 ACRO129435000 ACRO129430025
Octanoylchlorid 99%
Octanoylchlorid
Formel: C₈H₁₅ClO
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000766
CAS-Nummer: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 %
Phosphorus (P) ≤150 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge