Octanoylchlorid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L03526.AE L03526.AP
L03526.AEEA 24.1 EUR InStock
L03526.AE L03526.AP
Octanoylchlorid ≥99%
Octanoylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 111-64-8 Molecular Formula: CH3(CH2)6COCl Formula Weight: 162.66 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Pungent Melting Point: -63° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 635917 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000766
Formel: C₈H₁₅ClO
MW: 162.66 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 0.942
Flash-Pt: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000766
CAS-Nummer: 111-64-8
EINECS: 203-891-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge