Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Essigsäure (Eisessig), reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05121.3000 05121.7020 05121.4000 05121.3700 05121.4700 05121.5020 05121.6020
KRAF05121.3000EA 43.7 EUR InStock
KRAF05121.3000 KRAF05121.7020 KRAF05121.4000 KRAF05121.3700 KRAF05121.4700 KRAF05121.5020 KRAF05121.6020
Essigsäure (Eisessig), reinst
Essigsäure


Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Melting Pt: 17
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 38,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=031896546f0eb78526a541f0af4636e3991e9f8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge