Margarinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H3500-1G H3500-25G H3500-5G
SIALH3500-1GEA 40.9 EUR InStock
SIALH3500-1G SIALH3500-25G SIALH3500-5G
Margarinsäure, Sigma-Aldrich®
Margarinsäure
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 63 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002751
CAS-Nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge