Cerotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H0388-100MG H0388-25MG
SIALH0388-100MGEA 256 EUR InStock
SIALH0388-100MG SIALH0388-25MG
Cerotinsäure, Sigma-Aldrich®
Cerotinsäure
Formel: C₂₆H₅₂O₂
MW: 396.7 g/mol
Siedepunkt: 419
Melting Pt: 76…77 °C
Dichte: 0.8198 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002811
CAS-Nummer: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..