Palmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5585-100G P5585-10G P5585-25G
SIALP5585-100GEA 384 EUR InStock
SIALP5585-100G SIALP5585-10G SIALP5585-25G
Palmitinsäure, Sigma-Aldrich®
Palmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Siedepunkt: 352
Melting Pt: 61…63 °C
Dichte: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge