Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lignocerinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

L6641-100MG L6641-1G L6641-10G L6641-5G
SIALL6641-100MGEA 49.5 EUR InStock
SIALL6641-100MG SIALL6641-1G SIALL6641-10G SIALL6641-5G
Lignocerinsäure, Sigma-Aldrich®
Lignocerinsäure


Formel: C₂₄H₄₈O₂
MW: 368.64 g/mol
Siedepunkt: 406
Melting Pt: 87
Dichte: 0.8207 g/cm³ (100 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002810
CAS-Nummer: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Merck Index: 13,05509
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..