Natriumstearat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39648.A1 39648.A7 39648.30
39648.A1EA 85.1 EUR InStock
39648.A1 39648.A7 39648.30
Natriumstearat
Natriumstearat
CAS No.: 822-16-2 Molecular Formula: NaCO2(CH2)16CH3 Formula Weight: 306.46 Physical Form: Powder Odour: Weak Solubility: Slowly soluble in cold water. Solubility increases with temperature MDL No.: MFCD00036404
Formel: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Melting Pt: 288
Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036404
CAS-Nummer: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Merck Index: 14,8678
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge