Natriumstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S3381-1G S3381-25G S3381-5G
SIALS3381-1GEA 137 EUR InStock
SIALS3381-1G SIALS3381-25G SIALS3381-5G
Natriumstearat, Sigma-Aldrich®
Natriumstearat
Formel: C₁₈H₃₅NaO₂
MW: 306.46 g/mol
Melting Pt: 288
Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036404
CAS-Nummer: 822-16-2
EINECS: 212-490-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge