Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumacetat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15184.1600 15184.3600 15184.2600 15184.4600 15184.6600
KRAF15184.1600EA 37.9 EUR InStock
KRAF15184.1600 KRAF15184.3600 KRAF15184.2600 KRAF15184.4600 KRAF15184.6600
Ammoniumacetat analytisches Reagens
Ammoniumacetat


Formel: H₃CCOONH₄
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=7903b63bd52460b98c28450c41ffbd0dbfc3377d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge