Zinkstearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
307564-1KG 307564-25G 307564-3KG
SIAL307564-1KGEA 58.5 EUR InStock
SIAL307564-1KG SIAL307564-25G SIAL307564-3KG
Zinkstearat, Sigma-Aldrich®
Zinkstearat
Formel: C₃₆H₇₀O₄Zn
MW: 632.34 g/mol
Melting Pt: 140
Dichte: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 276
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013031
CAS-Nummer: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge