12-Aminolaurinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159247-25G 159247-5G
SIAL159247-25GEA 119 EUR InStock
SIAL159247-25G SIAL159247-5G
12-Aminolaurinsäure, Sigma-Aldrich®
12-Aminolaurinsäure
Formel: C₁₂H₂₅NO₂
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 183 °C
MDL Number: MFCD00008153
CAS-Nummer: 693-57-2
EINECS: 211-754-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge