Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Glycin (H-Gly-OH), reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


06150.1600 06150.3600 06150.5600 06150.6600
KRAF06150.1600EA 35.2 EUR InStock
KRAF06150.1600 KRAF06150.3600 KRAF06150.5600 KRAF06150.6600
Glycin (H-Gly-OH), reinst
Glycin (H-Gly-OH)


Formel: NH₂CH₂COOH
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge