Sebacinsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 124 EUR InStock
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Sebacinsäure 98%
Sebacinsäure
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 294,4 °C (100 mmHg)
Melting Pt: 131…134 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004440
CAS-Nummer: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
REACH: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge