Dimethylsuberat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 51.4 EUR InStock
B22681.14 B22681.22
Dimethylsuberat ≥99%
Dimethylsuberat
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Siedepunkt: 266…268 °C
Melting Pt: –3,1 °C
Dichte: 1,016
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008471
CAS-Nummer: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge