EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
EDS-500G EDS-100G EDS-1KG
SIALEDS-500GEA 116 EUR InStock
SIALEDS-500G SIALEDS-100G SIALEDS-1KG
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Melting Pt: 220
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=15eb2547498d5f068ba2138ce087d18477dbbf7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge