Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thioharnstoff Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07979.0250 1.07979.1000
1.07979.0250EA 47.1 EUR InStock
1.07979.0250 1.07979.1000
Thioharnstoff Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens, Supelco®
Thioharnstoff


Formel: NH₂CSNH₂
MW: 76.12 g/mol
Melting Pt: 174…177 °C
Dichte: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,09443
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 137 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 173 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.405 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 440 °C Dust
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge