Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Perfluoroctan ≥98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


A17741.06 A17741.14
A17741.06EA 53.9 EUR InStock
A17741.06 A17741.14
Perfluoroctan ≥98%
Perfluoroctan
Purity: 98% CAS No.: 307-34-6 Molecular Formula: CF3(CF2)6CF3 Formula Weight: 438.06 Refractive Index: 1.2820 Boiling Point: 99-100° MDL No.: MFCD00042083


Formel: C₈F₁₈
MW: 438.06 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.730
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge