3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002699-10G 002699-25G
FLUO002699-10GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002699-10G FLUO002699-25G
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
3'-(Trifluormethyl)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107…108 °C
MDL Number: MFCD00000383
CAS-Nummer: 351-36-0
EINECS: 206-512-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge