3'-Fluoracetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006174-25G 006174-100G
FLUO006174-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO006174-25G FLUO006174-100G
3'-Fluoracetanilid
3'-Fluoracetanilid
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153.16 g/mol
MDL Number: MFCD00017917
CAS-Nummer: 351-28-0
EINECS: 206-509-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge